Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Formaldeide
Detector tubes
Marca:  Dräger™ 6733081
Codice prodotto. 10059050
  • 268.00€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note: Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Specifica
Formaldeide
Da 0.2 a 5
10
50°F to 104°F
Formaldeide 0.2/a
Da 3 a 15 mg/l
42663
Da 1.5 a 3 min.
Da 10 ° a 40 °C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.