Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - De Tube Methylene Chloride
Marca: Dräger™ 8103591
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.09180kg
Descrizione
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Methylene Chloride 100/ab | |
20 to 200ppm | |
10 | |
62.6°F to 86°F |
3 to 25mg/L | |
8 | |
7 min. | |
17°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Amine compounds