Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Hydrocarbons
191.00€
Specifica
Quantità | 10 |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10055124
|
Dräger™
8103581 |
Hydrocarbon 2/a | 2 to 24mg/L |
191.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
10 | |
32°F to 104°F | |
0°C to 40°C |