Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Perchloroethylene
Marca:  Dräger™ 8101501
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07380kg
Codice prodotto. 10038950
  • 159.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Perchloroethylene 2/a
2 to 300ppm
10
59°F to 86°F
Less than25mg/L
1/5
3 min./30 sec.
15°C to 30°C