Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Vapore acqueo
Codice prodotto. 10443922
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.05 to 1
1 to 40
3 to 60
Da 20 a 1500
Da 20 a 40 mg/l
Da 5 a 200
Tipo di provetta:
Vapore acqueo 1/b
Vapore acqueo 20/a-P
Vapore acqueo 5/a-p
Water vapor 0.1
Water vapor 0.1/a
Water vapor 3/a
Tempo di risposta:
1.5 min.
2 min.
20/40 sec.
25 min.
Da 10 a 5 min.
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10443922
Marca: Dräger™ 8101321
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Detector tubes
Le provette di rilevazione in vetro vengono riempite con un liquido di supporto con reagente inerte (gel di silice, ossido di alluminio o silicato di alluminio) impregnato con un reagente indicatore. Il reagente fornisce un'indicazione colorimetrica in presenza di un particolare gas, vapore o aerosol. Le concentrazioni possono essere rilevate direttamente in base alla variazione di colore sulla scala stampata sulla provetta. Le provette sono chiuse ermeticamente. La maggior parte ha una durata di conservazione di due anni (se conservate a temperatura ambiente). Disponibili in confezioni da dieci.
Nota: alcuni test richiedono, oltre alla provetta di rilevazione, una provetta per trattamento preliminare o una provetta per confronto. Tali provette sono incluse nella confezione da 10, riducendo così il numero delle provette di rilevazione. Il numero effettivo delle provette di rilevazione è riportato nelle tabelle per le ordinazioni.
Order Info
È possibile estendere l'intervallo di misura elencato per alcune provette di rilevazione: Contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific™ per maggiori informazioni.
Specifica
Componenti misurati Vapore acqueo
Intervallo di umidità Non applicabile
Intervallo di misurazione 0.05 to 1
N. di corse 3
Quantità 10
Tempo di risposta 1.5 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 0°C to 30°C
Tipo di provetta Water vapor 0.1/a