Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Vapore acqueo
Descrizione
Detector tubes
Le provette di rilevazione in vetro vengono riempite con un liquido di supporto con reagente inerte (gel di silice, ossido di alluminio o silicato di alluminio) impregnato con un reagente indicatore. Il reagente fornisce un'indicazione colorimetrica in presenza di un particolare gas, vapore o aerosol. Le concentrazioni possono essere rilevate direttamente in base alla variazione di colore sulla scala stampata sulla provetta. Le provette sono chiuse ermeticamente. La maggior parte ha una durata di conservazione di due anni (se conservate a temperatura ambiente). Disponibili in confezioni da dieci.
Nota: alcuni test richiedono, oltre alla provetta di rilevazione, una provetta per trattamento preliminare o una provetta per confronto. Tali provette sono incluse nella confezione da 10, riducendo così il numero delle provette di rilevazione. Il numero effettivo delle provette di rilevazione è riportato nelle tabelle per le ordinazioni.
Order Info
È possibile estendere l'intervallo di misura elencato per alcune provette di rilevazione: Contattare l'assistenza clienti Fisher Scientific™ per maggiori informazioni.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Vapore acqueo |
| Intervallo di umidità | Fino a 100% |
| Intervallo di misurazione | Da 20 a 40 mg/l |
| N. di corse | 42371 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 20/40 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 122°F |
| Temperature Range (Metric) | Da 0° a 50 °C |
| Tipo di provetta | Vapore acqueo 1/b |