Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes: Polytest Screening Tube
Detector tubes
Marca:  Dräger™ CH 28401
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Codice prodotto. 11385262
  • 77.35€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note: Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Specifica
50mg/L
5
1.5 min.
32°F to 122°F
Polytest
Qualitative
10
Screening tube
0°C to 50°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER CH28401 POLYTEST
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chromium(VI) salts