Learn More
Draeger Short Term Tubes
Easy to use Draeger tubes are proven to be very cost effective and reliable method for th measurement of gases.
229.00€ - 286.00€
Specifica
Tipo | Short-term Draeger Sampling Tubes |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Spot Measurement of More That 500 Different Gases |
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10364020
|
Draeger
8103281 |
Mercaptan 0.1/a |
286.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15648754
|
Draeger
8103741 |
i-Propanol 50/a |
229.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Quick and targeted measurements
- Easy handling either manually using the Draeger-Tube pump accuro or automatically with the Draeger X-act 5000
- Field of application includes air examinations at the workplace, technical gas analysis in areas of emission/immission concentrations, measurement of compressed air/gases Measures a large number of different gases and vapours
Specifica
Short-term Draeger Sampling Tubes | |
Spot Measurement of More That 500 Different Gases |