Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)
Thermo Scientific DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing DreamTaq DNA Polymerase, optimized DreamTaq Green buffer, MgCl2, and dNTPs.
130.00€ - 500.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance | Low |
---|---|
Polimerasi | DreamTaq DNA Polymerase |
Reaction Speed | Standard |
Shipping Condition | Dry Ice |
Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11813933
|
Thermo Scientific™
K1081 |
200 Reactions |
130.00€
200 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11816843
|
Thermo Scientific™
K1082 |
1000 Reactions |
500.00€
1000 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Thermo Scientific DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing DreamTaq DNA Polymerase, optimized DreamTaq Green buffer, MgCl2, and dNTPs. The master mix retains all features of DreamTaq DNA Polymerase. It is capable of robust amplification of up to 6 kb from genomic DNA and up to 20 kb from viral DNA. It ensures higher sensitivity, longer PCR products and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase. Extensive optimization of reaction conditions is not required.
Highlights
- Direct loading of PCR product on gel
- High yields and high sensitivity of PCR
- Amplification of long targets up to 6 kb from genomic DNA and up to 20 kb from viral DNA
- Robust amplification with minimal optimization
- Incorporates modified nucleotides, but does not incorporate dUTP (Cat. No. R0133)
Applications
- Routine PCR amplification of DNA fragments up to 6 kb
- Genotyping
- High throughput PCR
Specifica
Low | |
Standard | |
Standard PCR | |
1X | |
3'-A |
DreamTaq DNA Polymerase | |
Dry Ice | |
2X | |
No | |
SuperMix or Master Mix |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.