Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
N. di reazioni:
200
1000
Dimensione della confezione:
1000 reazioni
200 reazioni
Descrizione
- DreamTaq DNA Pol,
- dNTPs,
- Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
- supplied with Water,
- Nuclease free
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 2X |
| Quantità | 4 x 1.25 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning |
| N. di reazioni | 200 |