Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA Polymerase
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
93.25€ - 3875.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance Low
Polimerasi DreamTaq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Da utilizzare con (applicazione) Hot-start PCR
Concentrazione 5 U/μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15699364
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1701
Colorless 200 U
118.00€
Pezzo
15617423
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1701
Colorless 200 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15609374
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EP1702
Colorless 500 U
254.00€
Pezzo
15616154
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1702
Colorless 500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15787496
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1702
Colorless 500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15619374
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1703
Colorless 2500 U
1044.00€
2500µL
15797496
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1703
Colorless 2500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15626154
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1703
Colorless 2500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15636154
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1704
Colorless 4 x 2500 U
3875.00€
pezzi 4
15629374
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EP1711
Green 200 U
118.00€
Pezzo
15639374
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1712
Green 500 U
253.00€
Pezzo
15707506
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1712
Green 500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15649374
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1713
Green 2500 U
1044.00€
Pezzo
15666154
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1713
Green 2500 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15659374
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP1714
Green 4 x 2500 U
3865.00€
Descrizione
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase employs antibody-based inhibition of DNA polymerase activity at ambient temperatures to prevent the amplification of non-specific products prior to the amplification step. With DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reactions can be set up at room temperature using the same protocol and cycling conditions as conventional Taq DNA polymerases. The enzyme is supplied with an optimized 10X DreamTaq Buffer containing magnesium chloride, which eliminates the need for extensive optimization of reaction conditions. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase is also available with pre-added density reagent and electrophoresis tracking dyes, as well as in master mix format.
The 10X DreamTaq Green Buffer also includes a density reagent and two tracking dyes for convenient direct loading of PCR products on a gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase is formulated to enhance productivity through:
  • Better reaction outcomes
    • Higher yield of target amplicons from low template amounts
    • Increased reaction specificity due to reliable hot-start technology
    • Wider range of amplicon lengths with routine amplification of genomic DNA fragments up to 6 kb
  • Enhanced convenience
    • Room temperature reaction setup
    • Minimized optimization of Mg2+ concentration and of primer annealing temperatures due to optimized reaction buffer
    • Direct loading of PCR products on a gel with DreamTaq Green Buffer
Applications
  • Generation of PCR products for TA cloning
  • Routine PCR
  • Colony PCR
  • Genotyping
  • RT-PCR
Specifica
Specifica
Low
Standard
5 U/μL
3'-A
DreamTaq DNA Polymerase
Hot-start PCR
Built-In Hot Start
Separate Components