Learn More
Drierite™, without indicator, 20-40 mesh
Codice prodotto. p-45086 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
2.3 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.30kg
454g
Codice prodotto. 10582041
Marca: Thermo Scientific 219074540
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC Name calcium sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite™
Nota nome 20-40 mesh
Punto di fusione 1450.0°C
Forma fisica Granular
Quantità 454 g
Fieser 01,107
Indice di Merck 15, 1708
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol. SiO2 and insolubles: 0.15%
R2O 0.14%
Peso formulazione 136.14