Learn More
Heathrow Scientific™ Dropper Vial Bulb 3 mL
Codice prodotto. 12307589 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Dropper Vial Bulb; Volume: 3 mL; Color: Blue; Quantity: 24 Pk.
Codice prodotto. 12307589
Marca: Heathrow Scientific™ HS20629B
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
  • Made of silicone rubber
  • 3 mL volume, 1.6 in L x 0.7 in outer dia. x 0.3 in hole dia. (41 mm L x 17.8 mm OD x 6.5 mm hole dia.)
Specifica
Punte compatibili Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Descrizione Dropper Vial Bulb
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pasteur Pipette, Small Pipette, Medicine Dropper
Tipo di impugnatura Round
Materiale Silicone Rubber
Modello HS20629B
Numero di canali One
Dimensione del poro 6.5 mm
Sterilità Non-sterile
Tipo Bulb
Volume (sistema metrico) 3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Pipettes
Quantità 24 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.7 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 17.8 mm
Fit for Purpose Certified Quality