Learn More
BRAND™ Amber Dropping Bottles with Pipette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Descrizione
- Amber soda-lime glass construction
- Includes dropping pipette and rubber bulb
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Colore | Amber |
Materiale | Soda Lime Glass |
Closure Included | Yes |
Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
Materiale chiusura | Rubber |
Diametro (sistema metrico) | 45 mm |
Tipo di chiusura | Ground Joint Stopper with Rubber Bulb |