Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Products, BuzzPlugs™ Vial and Bottle Closures
Nonshedding, dense weave of nontoxic cellulose acetate minimizes evaporation, keeps food fresh longer
132.00€ - 182.00€
Specifica
Materiale | Cellulose Acetate |
---|---|
Tipo | BuzzPlugs Bottle Closure |
Da utilizzare con (applicazione) | Minimizes evaporation, keeps food fresh longer |
Include | Superior barrier |
Quantità | Scatola da 1000 |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10346221
|
Fisherbrand™
AS273 |
2.5cm narrow plastic shell vials |
132.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10550152
|
Fisherbrand™
AS275 |
Provette in plastica larghe 2.8 cm |
182.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nonshedding, dense weave of nontoxic cellulose acetate minimizes evaporation, keeps food fresh longer
- Superior barrier to mite infestation
- Exact fit with narrow 0.9 in. (25mm) or wide 1.1 in. (28.5mm) dia. plastic shell vials or standard (≈24mm dia.) glass vials or plastic stock bottles
- Stretches yet maintains tight fit after repeated removal and closing
- Flat surface accepts marking pen
Specifica
Cellulose Acetate | |
Minimizes evaporation, keeps food fresh longer | |
Scatola da 1000 |
BuzzPlugs Bottle Closure | |
Superior barrier |