Learn More
asecos™ Drum Rack With Sump Pallet Steel
The Drum Rack With Sump Pallet Steel provides safe storage and filling storage of substances hazardous to water of all hazard classes.
Marca:  asecos™ 13146
Codice prodotto. 17836406
  • 737.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For the storage of oil, paint and lacquer.
  • Safe dispensing due to overhanging collecting sump.
Specifica
Specifica
17.2 gal.
Acciaio
29.72 in.
29.72 in.
61.81 in.
25.00 in.
160.94 lb.
65 L
Drum Rack
755.00 mm
755.00 mm
1570.00 mm
635.00 mm
73 kg