Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 μL
1 ul
25 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
65 mm
100 mm
Descrizione
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes, Capacity: 0.5 uL, Length: 32 mm, Quantity: 100/Pk.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 ul |
| Quantità | 100/conf. |
| Tipo | Tubo capillare |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per applicatori di campioni TLC |
| Include | 1 gruppo supporto per pipetta in vetro |