Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes
Codice prodotto. 13045813
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 μL
1 ul
25 μL
50 μL
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
65 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13045813
Marca: Kimble Chase™ 7645000050
Kimble Chase Drummond Microcaps Borosilicate Glass Capillary Tubes, Capacity: 0.5 uL, Length: 32 mm, Quantity: 100/Pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 μL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100/Pk.
Tipo Capillary Tube
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm