Learn More
Drummond™ Original Portable Pipet-Aid™ Pipet Controller
Convenient alternative to mouth pipetting in the laboratory.
1090.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Tipo | Portable Filler/Dispenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory pipetting |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass or plastic pipets |
Include | Pipet Controller, TC Nosepiece |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11714819
|
Drummond™
07897-32 |
220 V |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easy-to-use volume control mechanism permits precise fluid intake and delivery
- Check valve protects against accidental fluid intake into the handle
- Can be used with glass or plastic pipets
- Autoclavable components
Order Info
Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for available replacement parts.
Certifications
CE, Euro version
Specifica
Autoclavable | |
Laboratory pipetting | |
Pipet Controller, TC Nosepiece |
Portable Filler/Dispenser | |
Glass or plastic pipets |