Learn More
Thermo Scientific™ Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marca:  Thermo Scientific™ 88882157
283.10 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.75000kg
Codice prodotto. 17358282
  • 298.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Specifica
Specifica
Rotating Drum
380 mm
diameter 30 mm tube
60
Stainless Steel
60 x 30 diameter mm tube rotator drum
Accessory for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V (88882015) and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator 230V (88882016)