Learn More
Cole-Parmer™ Dry-Keeper™ Desiccator Cabinets
Codice prodotto. 15244916 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15244916
Marca: Cole-Parmer™ 0890952
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
View samples without opening the door to these desiccator cabinets Cole-Parmer™ Dry-Keeper™ Desiccator Cabinets feature gasketed doors for an airtight seal and clear acrylic construction.
  • Vertical Model 08909-52 has three clear vented shelves that adjust to 15 levels, door with built-in dial hygrometer and desiccant tray
  • Non-Electric Desiccator Cabinets are available in horizontal, vertical, or stacking models.
  • Horizontal and vertical models are constructed of clear acrylic
  • Smoke-tinted polystyrene stacking desiccators can be stacked up to five high to save space
Specifica
Colore Clear
Stile dell'armadietto Vertical (Stacking)
Materiale Acrilico
Volume (sistema imperiale) 2.01 cu. ft.
Dimensioni interne (L x P x A) 39.4 x 31.8 x 50.8 cm
Altezza (sistema metrico) 50.8 cm
Profondità (sistema metrico) 39.4 cm