Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Biocide free dry sponge with handle for sampling surfaces.
Marca: LABPLAS KSS-67915
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sani-Stick
- Dry polyurethane sponge with handle
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Sterile | |
Gloves |