Learn More
Nabertherm™ Drying Oven, TR 300°C Series
Achieves and maintains a perfect temperature uniformity. Can be used for various applications such as drying, sterilizing or warm storing.
3220.00€ - 14145.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying Oven
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Prezzo Quantità e disponibilità  
17318209
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-065ON
60 L C550
4350.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17328209
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-065RN
60 L R7
3220.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17348209
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-125ON
120 L C550
5105.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17358209
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-125RN
120 L R7
3980.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17378209
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-245ON
240 L C550
7650.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17338219
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-455ON
450 L C550
10775.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17398219
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-905ON
1050 L C550
14145.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17308229
Vedere i documenti
Nabertherm™
TR-905RN
1050 L R7
13020.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 300°C
  • Working temperature range: + 5°C above room temperature up to 300°C
  • Ovens TR 30 - TR 240 designed as tabletop models
  • Ovens TR 450 and TR 1050 designed as floor standing models
  • Horizontal, air circulation results in temperature uniformity better than +/- 5 °C
  • Stainless steel chamber, alloy 304 (AISI)/(DIN material no. 1.4301), rust-resistant and easy to clean
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Large handle to open and close the door
  • Charging in multiple layers possible using removable grids (number of removable grids included, see table to the right)
  • Large, wide-opening swing door, hinged on the right with quick release for models TR 30 - TR 450
  • Double swing door with quick release for TR 1050
  • TR 1050 equipped transport rollers
  • Infinitely adjustable exhaust at the rear wall with operation from the front
  • PID microprocessor control with self-diagnosis system
  • Solid state relays provide for low-noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
300°C
Drying Oven
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Drying Oven, TR 300°C Series