Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
30.32€ - 32.86€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Include | Olives |
Forma | U-shaped |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10727521
|
Lenz Laborglasintrumente
05339013 |
130 mm |
30.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10111621
|
Lenz Laborglasintrumente
05339018 |
180 mm |
32.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Drying tubes
- U-shaped Drying tubes
- U-shaped
- Side tubes with olives
- Outer diameter 6 mm
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Olives | |
U-shaped |