Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, Bent, (Calcium Chloride Tubes)
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05333010
Codice prodotto. 10010221
  • 10.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Drying tubes acc. to DIN 12610, bent
  • With ball and hose connection
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
100 mm
Borosilicate Glass (3.3)