Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5)
Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the five different colored fluorescent dye-labeled samples.
Marca: Applied Biosystems™ 4345833
299.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Contains 5 dye labeled oligonucleotides used for generating the multicomponent matrix in a 1X TE solution
Descrizione
The Matrix Standard Kit is used to generate the multicomponent matrix required when analyzing 6-FAM, VIC, NED, PET, and LIZ-labeled DNA fragments on the Applied Biosystems SeqStudio, 3500, and 3730 series Systems. The Data Collection Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the five different colored fluorescent dye-labeled samples in a single capillary.
Order Info
Each
Specifica
8 Runs | |
Wet Ice | |
310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer; SeqStudio |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2791501 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345833 |
2790520 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345833 |
2809298 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345833 |
91286914 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345833 |
91285648 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345833 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%