Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5)
Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the five different colored fluorescent dye-labeled samples.
Marca:  Applied Biosystems™ 4345833
Codice prodotto. 15949182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: Contains 5 dye labeled oligonucleotides used for generating the multicomponent matrix in a 1X TE solution
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Matrix Standard Kit is used to generate the multicomponent matrix required when analyzing 6-FAM, VIC, NED, PET, and LIZ-labeled DNA fragments on the Applied Biosystems SeqStudio, 3500, and 3730 series Systems. The Data Collection Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the five different colored fluorescent dye-labeled samples in a single capillary.
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8 Runs
310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer; SeqStudio
Wet Ice