Learn More
Fisherbrand™ Termoigrometro con doppio display LCD
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +60°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Termo-igrometro |
| Intervallo di umidità | da 10 a 99% |
| Risoluzione | 0.01 |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +60°C |
| Tipo di display | LCD doppio |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Tensione | 1.5 V |
| Include | Batterie 2-AAA |