Learn More
3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ355B
Codice prodotto. 17247670
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2.5 m x 25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 17247670
Marca: 3M™ 7100149938
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reclosable Fastener
  • Black fastener with mushroom shaped stems, backed with an acrylic pressure sensitive adhesive
  • Type 250 mates to Type 170, 250 or 400. Closes with an audible snap
  • Five times the tensile strength of typical hook-and-loop fasteners
  • Opens and closes 1000 times before losing 50% of its original tensile strength
  • Designed to bond to metals, glass and medium to high surface energy plastics and paint
  • Foam tape backing allows for better contact with textured or irregular surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Dimensioni (L x P) 2.5 m x 25 mm
Spessore (sistema metrico) 5.7 mm