Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Dual-purpose pipets
130.00€ - 167.00€
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16650093
|
Fisherbrand™
|
±0.006 mL | 1 mL |
132.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12789246
|
Fisherbrand™
|
±0.02 mL | 5 mL |
167.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16660093
|
Fisherbrand™
|
±0.006 mL | 2 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Borosilicate glass, permanent amber markings, Tuf-Temp™-treated to reduce chipping
- Accuracy printed on each pipet
- Capacity marked below mouthpiece
Order Info
Available as PersonaPet™ personalized pipets
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Specifica
Borosilicate Glass | |
Dual Purpose Pipet |