Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Particles
Analyze wide size range materials through laser diffraction or other methods with uniform polymer particles that mimic real world particles.
Marca:  Thermo Scientific™ 2009A
334.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10537544
  • 626.00€ / 15mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Analyze wide size range materials through laser diffraction or other methods with Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Particles, NIST™ traceable polystyrene DVB particles with wider size distributions that mimic real world particles and work better on laser diffraction-type instruments. Particles meet the need for NIST traceable size standards that have slightly wider distributions than our monodisperse 3000/4000 series size standards. The wider distribution provides light scatter across a range of detectors, resulting in a more repeatable measurement.
Features:
  • Material is composed of polystyrene cross-linked with divinylbenzene, giving the particle good durability and chemical stability
  • Density of the polymer is 1.05g/cm3 and the index of refraction is 1.59 at 589nm (25°C)
  • Particles are packaged as an aqueous suspension in 15mL dropper-tipped vials
  • Excellent for use with any application that requires a NIST traceable size standard with a very narrow standard deviation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivi
White or Colorless
Polistirene divinilbenzene
Scheda di sicurezza dei materiali (MSDS), Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15 ml
s = 0.8 µm, 8.9% CV
9.0 ± 0.4 µm
Conservare a temperatura ambiente o in refrigeratore. Conservare la bottiglia ermeticamente chiusa per evitare contaminazione.
Narrow Size Standard Deviation Applications
Polymer Particles
1.05 g/cm³
°
= 24 mesi
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto265032_0326 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number2009A
Numero di lotto253236 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number2009A
Numero di lotto259420 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number2009A
Numero di lotto262281 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number2009A
Numero di lotto265032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number2009A
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Particles > Dia.: 9.0μm ± 0.4μm, σ = 0.8μm, 8.9% CV