Learn More
Macherey-Nagel™ Rotolo di carta per pH Duotest™
Per la misurazione del pH con precisione e accuratezza avanzate. Il rotolo di carta per pH DoutestTM offre due diversi colori per ciascun valore pH. Ciò consente all'utente di misurare il pH con la massima precisione possibile.
16.20€ - 18.45€
Specifica
Formato Roll
Tipo pH Paper
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
10084880
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
90302
1 to 4.3 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4.0, 4.3
16.20€
5m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10320771
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
90303
3.5 - 6.8 3.5, 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 5.9, 6.2, 6.5, 6.8
16.25€
5m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10291991
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
90304
42498 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0
18.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10360151
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
90305
42561 7.0, 7.3, 7.6, 7.9, 8.2, 8.5, 8.8, 9.1, 9.4, 9.7, 10.0
16.20€
5m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10094880
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
90306
9.5 - 14 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0
16.20€
5m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
  • Cartine indicatrici di pH a doppia zona
  • Queste cartine indicatrici mostrano due differenti colori per ciascun valore del pH a intervalli di 0.3 – 1 unità di pH.
  • Ciò consente una lettura più precisa e una stima discreta dei valori intermedi.
Specifica
Specifica
Roll
pH Paper
5 m
10 mm