Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
745.00€ - 1020.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
Tipo di chiusura | Heat Seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17821081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X36 |
6.66 gal. | 25.2 L | 36 in. | 91.4 cm |
745.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17831081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB28X42 |
8.35 gal. | 31.6 L | 42 in. | 107 cm |
1020.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
- 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
- Excellent impact resistance
- Consistently strong factory seals
- Exceptional microbial barrier
- Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
- Lot traceable
- Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
0.200 mm | |
50 | |
121°C to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Indicator | |
Non-sterile | |
Yes | |
Steam | |
8 mil |