Learn More
3M™ Nastro di marcatura per pavimenti resistente 971
Descrizione
Un nastro adesivo per operazioni pesanti e traffico intenso
Il nastro di marcatura per pavimenti resistente 3M™ 971 è appositamente progettato per resistere in zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura da parte di pallet e attrezzature pesanti. Il robusto supporto è caratterizzato da un basso profilo e dalla resistenza all'arricciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro di marcatura per pavimenti. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e favorisce la rimozione senza residui in un unico pezzo anche dopo un uso prolungato. Questo nastro è privo di liner e può essere facilmente applicato manualmente o con l'applicatore per la delimitazione delle corsie 3M™ M-1. Questo nastro di marcatura per pavimenti è ideale per le iniziative di Lean Manufacturing 5S ed è disponibile in vari colori e larghezze fino a 610 mm.
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 32.9 m x 50.8 mm |
| Finitura | Rubber Adhesive |
| Da utilizzare con (applicazione) | Floor and Safety Marking |
| Spessore | 0.432 mm |
| Tipo di adesivo | Rubber |
| Colore | Green |
| Materiale | Vinyl |
| Tipo | Tape |