Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches
Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions, these electronic stopwatches include a calendar and a clock.
40.85€ - 128.00€
Specifica
Risoluzione | 0.001 |
---|---|
Larghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 63 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Intervallo di tempo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Intervallo di tempo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17663175
|
H-B Instrument™
B61700-5200 |
With Clock and Calendar | 10 hr. |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17673175
|
H-B Instrument™
B61700-5300 |
With Clock, Alarm and Calendar | Chronograph: 1/100 sec |
40.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Features Certificate of Calibration and individual serial number
- Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
- B61700-5200 stores 30 lap times and calculates lap time average, allows for 99 split lap times, and has a 10/320SEC pacer
- B61700-5300 will store 1 lap time and includes an alarm
- Requires one CR2032 battery (included)
Specifica
0.001 | |
2.5 in. | |
63 mm |