Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Specific Gravity Precision Hydrometers
Used in food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration industries
61.70€ - 67.15€
Specifica
Quantità | 10/Pk. |
---|---|
Tipo | Specific Gravity Precision Hydrometer |
Incrementi | 0.0005 |
Lunghezza (sistema metrico) | 325 mm |
Tipo di zavorra | Lead Free |
Allerta:
Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17480244
|
H-B Instrument™
B61801-0800 |
1.060 to 1.130 |
61.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17400254
|
H-B Instrument™
B61801-1200 |
1.300 to 1.370 |
67.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 325mm (12.8 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
Recommended Storage
Pooja AV
Specifica
10/Pk. | |
0.0005 | |
Lead Free |
Specific Gravity Precision Hydrometer | |
325 mm | |
15°C |