Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatori di Allihn Duran™
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Condensers Acc. to Allihn are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05223504
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN 12581
- With NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Available with either glass olive or GL plastic olives/threads
Specifica
Per vapori di condensazione | |
Confezione da 1 | |
Duran Glass |
500 mm | |
29/32 | |
Condensatore di Allihn |