Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Allihn Condensers with Cone
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05226006
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
For Condensing Vapors | |
1 Pack | |
Duran Glass |
DURAN™ Olive Tubing | |
NS 45/40 | |
Allihn Condenser |