Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, Standard Taper Socket Side Arm, complete with Glass Stopcock and Glass Stopper
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
- Supplied ready to use
- DURAN™ glass stopcock
- DURAN™ glass stopper
- Large range of sizes available
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage and dispensing of liquids and reagents |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Finitura collo | Standard Taper Joint Bottom 19/26 |
| Diametro (sistema metrico) | 134 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |