Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni in vetro borosilicato DURAN™ con giunto conico smerigliato
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001449
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Round |
250 mL | |
14/23 NS Socket | |
85 mm |