Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a due colli in vetro borosilicato DURAN™
Especially made for distillation, reactions and to make solutions or hold, contain and collect chemicals. Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round Bottom Flasks, Side Neck Angled are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03214128
Codice prodotto. 10388839
  • 39.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12394
  • With side neck at 20° angle
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Ground joint features high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
50 ml
Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass
NS29/NS14
Rotondo