Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Centrifuge Tube, with round bottom
Centrifuge tubes are used for centrifuging. Here a separation of the mixture of substances takes place due to the density of the individual components.
75.75€ - 309.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con | Centrifugation; Separation of different particles due to different mass inertia (density); Separation of materials by utilization of centrifugal force |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11800960
|
DWK Life Sciences
216012403 |
80 mL | 40 mm |
179.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11810960
|
DWK Life Sciences
216012609 |
80 mL | 44 mm |
179.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11820960
|
DWK Life Sciences
216013605 |
250 mL | 56 mm |
309.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11786908
|
DWK Life Sciences
216011707 |
50 mL | 34 mm |
140.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11706958
|
DWK Life Sciences
216011004 |
6 mL | 12 mm |
256.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11880560
|
DWK Life Sciences
216011107 |
12 mL | 16 mm |
259.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716958
|
DWK Life Sciences
216011407 |
25 mL | 24 mm |
75.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
One of the most important basic process engineering methods is the separation of mixtures of substances. This working method includes centrifugation, which exploits the concept of mass inertia. A mixture of substances to be separated is filled into centrifuge tubes, placed in a centrifuge and rotated. Due to the high rotation speed, heavier particles are pushed outwards faster and further away than the lighter ones. This results in separation based on the mass or density of the individual material components.
- Very resistant to mechanical loading
- Round bottom allows sedimentation/separation of solids on a larger surface
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Centrifugation; Separation of different particles due to different mass inertia (density); Separation of materials by utilization of centrifugal force | |
Autoclavable |