Learn More
SCAT Bottiglia da laboratorio rotonda marrone DURAN™
83.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL45
NS29/32
Descrizione
- Elevata resistenza alle influenze chimiche
- Eccellente comportamento termico fino a 140°C
- Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
- Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
- In varie dimensioni, forme e colori del filo
- A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
- Varianti con rivestimento protettivo disponibili
- Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Colore | Clear |
Descrizione | DURAN Laboratory bottle |
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | NS29/32 |
Finitura collo | Ground neck |
Autoclavabile | Autoclavable |
Forma | Round |