Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Desiccator Base, with flat flange, without outlet, suitable for all types of lids
The desiccator base is used to hold the desiccant and the substance to be dried. The lower part is covered with the matching lid.
80.95€ - 427.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for removing moisture from solids; Storage of moisture-sensitive materials over long periods; For applications requiring vacuum desiccation; Drying of materials; Safe working under vacuum
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
10299080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247706605
10,500 mL
265.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10576752
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247704604
700 mL
80.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10772552
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247705703
2400 mL
87.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10025250
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247706108
5800 mL
145.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10300411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
247706905
18,500 mL
427.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ desiccator is a vacuum-suitable laboratory vessel with a ground lid, which is used for storing moisture-sensitive substances and for drying moist products. Separated by a sieve plate (made of metal or porcelain), a drying agent is introduced into the lower part of the desiccator base, which binds the moisture of the substance to be dried, placed on the sieve plate. To accelerate the drying process, a vacuum can be connected if necessary, as the liquid evaporates faster due to a lower pressure in the desiccator. The vacuum is applied via a shut-off valve connection. To facilitate loosening of the lid, the surface grinding of the desiccator must be well greased, since after evacuation the lid is pressed onto the lower part. All DURAN™ desiccators are vacuum-resistant, i.e. they can be used up to the technically maximum possible vacuum.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Suitable for all types of lids
  • Without outlet
  • With flat flange
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Ideal for removing moisture from solids; Storage of moisture-sensitive materials over long periods; For applications requiring vacuum desiccation; Drying of materials; Safe working under vacuum