Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dropping Funnel, cylindrical, with scale, and ground joint
The dropping funnel allows a dosed addition of solutions.
101.00€ - 203.00€
Specifica
Materiale | Boro 3.3, Polypropylene |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Uniform and metered liquid supply to a reaction mixture; Measuring liquid amounts; Dropping funnels with a volume of 250 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) and 500 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) are special sizes and not according to DIN ISO |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10385381
|
DWK Life Sciences
241242008 |
50 mL | NS 14/23 |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10059990
|
DWK Life Sciences
241243707 |
250 mL | NS 29/32 |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10548991
|
DWK Life Sciences
241244609 |
500 mL | NS 29/32 |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10070141
|
DWK Life Sciences
241245605 |
1000 mL | NS 29/32 |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10315441
|
DWK Life Sciences
241242505 |
100 mL | NS 14/23 |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10538991
|
DWK Life Sciences
241243604 |
250 mL | NS 24/29 |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10624562
|
DWK Life Sciences
241244403 |
500 mL | NS 24/29 |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The dosed addition of solutions, reaction mixtures and/or chemicals is ideally carried out using a dropping funnel. This design contains an additional standard ground joint at the lower end, which allows an accurate connection to e.g. multi-neck flasks.
- With standard ground stopcock and retaining device
- The rate of supply can be adjusted
- Cylindrical with scale
- Tight closure due to standard ground joint
- Fired-on, highly durable white print
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Specifica
Boro 3.3, Polypropylene | |
Autoclavable | |
Uniform and metered liquid supply to a reaction mixture; Measuring liquid amounts; Dropping funnels with a volume of 250 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) and 500 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) are special sizes and not according to DIN ISO | |
1 Ea. |