Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dropping Funnel, cylindrical, with scale, ground joint and pressure equalisation tube
The dropping funnel allows a dosed addition of solutions. Due to the pressure compensation tube a possible under- and overpressure is prevented.
153.00€ - 224.00€
Specifica
Materiale Boro 3.3, Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Uniform and metered liquid supply to a reaction mixture; Measuring liquid amounts; Dropping funnels with a volume of 250 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) and 500 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) are special sizes and not according to DIN ISO
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10181781
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241252009
50 mL NS 14/23
153.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10203501
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241252403
100 mL NS 19/26
159.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10767481
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241253708
250 mL NS 29/32
201.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10283541
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241254601
500 mL NS 29/32
224.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10355381
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241252506
100 mL NS 14/23
159.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10449532
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241253605
250 mL NS 24/29
196.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10273541
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241254404
500 mL NS 24/29
224.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The dosed addition of solutions, reaction mixtures and/or chemicals is ideally carried out using a dropping funnel. In addition to the standard ground joint, this design contains a pressure equalization tube at the lower end, which avoids both negative and positive pressure in the reaction vessels.
  • With pressure equalisation tube, standard ground cone, standard ground stopcock and retaining device
  • The rate of supply can be adjusted
  • Cylindrical with scale
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Fired-on, highly durable white print
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Specifica
Specifica
Boro 3.3, Polypropylene
Autoclavable
Uniform and metered liquid supply to a reaction mixture; Measuring liquid amounts; Dropping funnels with a volume of 250 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) and 500 mL (with socket: 29/32, cone: 24/29) are special sizes and not according to DIN ISO
1 Ea.