Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10298070
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
NS19/26
NS29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10298070
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021937
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Include Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile
Giunto rastremato standard NS19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm