Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matracci di Erlenmeyer Duran™ con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 12034098
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
NS19/26
NS29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12034098
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021937
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Include Con scala (volume/ml appr.), con etichetta scrivibile
Giunto rastremato standard NS19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm