Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filter Crucible
Filter crucibles are filters that are used like filter chutes in solid-liquid separation by means of vacuum. They are particularly suitable for precipitation, which must be dried to a constant weight.
175.00€ - 625.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Separation and further processing of the filter residue; Separation and further processing of the filter residue; Filtration at reduced pressure; Filtering; Matching rubber sleeve and filter feed available |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11736273
|
DWK Life Sciences
258510306 |
8 mL | 3 |
175.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11746273
|
DWK Life Sciences
258510409 |
8 mL | 4 |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11756273
|
DWK Life Sciences
258511105 |
15 mL | 1 |
176.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11786283
|
DWK Life Sciences
258511302 |
15 mL | 3 |
176.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11796283
|
DWK Life Sciences
258511405 |
15 mL | 4 |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11706293
|
DWK Life Sciences
258512101 |
30 mL | 1 |
182.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716293
|
DWK Life Sciences
258512307 |
30 mL | 3 |
182.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11726293
|
DWK Life Sciences
258512504 |
30 mL | 5 |
395.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11736293
|
DWK Life Sciences
258513106 |
50 mL | 1 |
266.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11746303
|
DWK Life Sciences
258513303 |
50 mL | 3 |
266.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11756303
|
DWK Life Sciences
258513406 |
50 mL | 4 |
307.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11732095
|
DWK Life Sciences
258513209 |
50 mL | 2 |
266.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11776848
|
DWK Life Sciences
258512204 |
30 mL | 2 |
182.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11757188
|
DWK Life Sciences
258511208 |
15 mL | 2 |
176.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11767188
|
DWK Life Sciences
258512401 |
30 mL | 4 |
240.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11777188
|
DWK Life Sciences
258513509 |
50 mL | 5 |
625.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11776248
|
DWK Life Sciences
258510203 |
8 mL | 2 |
175.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Beschreibung
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. Filter chutes are filters that are used for solid-liquid separation by means of vacuum. Filter crucibles have a glass sinter bottom which serves as a filter medium and does not require any further filter paper. Filter crucibles are also filter crucibles. They differ only in the absence of the stem. However, this allows a safe positioning of the filter crucible and further working steps such as the drying of the filter residue on the filter in a vacuum desiccator.
- Filter crucibles do not have a stem so that the crucible can be safely set down and, for example, the collected solids can be dried
- Narrows towards the base and reduces potential contamination of the rubber sleeve
- From DURAN™ glass with its good thermal shock and chemical resistance
- Fired-on, highly durable white print
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
Yes | |
Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Separation and further processing of the filter residue; Separation and further processing of the filter residue; Filtration at reduced pressure; Filtering; Matching rubber sleeve and filter feed available | |
10/Pk. |