Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filter Funnel
Filter funnels are filters that are used for solid-liquid separation by means of vacuum.
41.45€ - 635.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Fine filtration; Fine filtration; Filtration at reduced pressure; Filtering |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10241701
|
DWK Life Sciences
258521106 |
75 mL | 1 |
55.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10517911
|
DWK Life Sciences
258521209 |
75 mL | 2 |
55.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10684931
|
DWK Life Sciences
258521303 |
75 mL | 3 |
47.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10778511
|
DWK Life Sciences
258521406 |
75 mL | 4 |
51.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10048060
|
DWK Life Sciences
258522102 |
125 mL | 1 |
64.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10568481
|
DWK Life Sciences
258522308 |
125 mL | 3 |
77.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10242131
|
DWK Life Sciences
258522402 |
125 mL | 4 |
86.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10508291
|
DWK Life Sciences
258526301 |
4000 mL | 3 |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10706981
|
DWK Life Sciences
258520101 |
50 mL | 1 |
41.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10028000
|
DWK Life Sciences
258520204 |
50 mL | 2 |
41.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10747171
|
DWK Life Sciences
258520307 |
50 mL | 3 |
49.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10424461
|
DWK Life Sciences
258520401 |
50 mL | 4 |
52.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10304021
|
DWK Life Sciences
258520504 |
50 mL | 5 |
75.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10675311
|
DWK Life Sciences
258521509 |
75 mL | 5 |
83.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10303401
|
DWK Life Sciences
258522205 |
125 mL | 2 |
64.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10242181
|
DWK Life Sciences
258522505 |
125 mL | 5 |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10403331
|
DWK Life Sciences
258523107 |
500 mL | 1 |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10057940
|
DWK Life Sciences
258523201 |
500 mL | 2 |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10313011
|
DWK Life Sciences
258523304 |
500 mL | 3 |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10570202
|
DWK Life Sciences
258523407 |
500 mL | 4 |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10494451
|
DWK Life Sciences
258523501 |
500 mL | 5 |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10291931
|
DWK Life Sciences
258526104 |
4000 mL | 1 |
560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10068090
|
DWK Life Sciences
258526207 |
4000 mL | 2 |
560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10787931
|
DWK Life Sciences
258524403 |
1000 mL | 4 |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10068030
|
DWK Life Sciences
258524103 |
1000 mL | 1 |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10652941
|
DWK Life Sciences
258524206 |
1000 mL | 2 |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10653131
|
DWK Life Sciences
258524309 |
1000 mL | 3 |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10614481
|
DWK Life Sciences
258526404 |
4000 mL | 4 |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10613711
|
DWK Life Sciences
258524506 |
1000 mL | 5 |
446.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
One of the most important separation methods in the laboratory environment is filtration, which is used to separate or clean different media. For this working method, filters are required which are selected according to the application with regard to size and porosity. Buechner funnels are cylinders with an integrated large-pored sieve plate. Without additional filter paper, only coarse filtration is possible. Buechner funnels can also be used in vacuum filtration. The applied vacuum accelerates the filtration.
- Filter funnels mate to the filtering flask via a conical rubber seal (GUKO)
- From DURAN™ glass with its good thermal shock and chemical resistance
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Yes | |
Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Fine filtration; Fine filtration; Filtration at reduced pressure; Filtering | |
1 Ea. |